KEYH57C560EF
Key Organics / BIONET
tert-butyl N,N-bis(3-aminopropyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl bis(3-aminopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H25N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14(8-4-6-12)9-5-7-13/h4-9,12-13H2,1-3H3
InChI
BNQAFROAHNBRIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5242
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5242
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)