Documenti fondamentali
KEYH305DA30A
Key Organics / BIONET
2-[methyl(methylimino)oxo-??-sulfanyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-((methylamino)-(methylene)sulfinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c1-10-14(2,13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChI
YHUVMZYARLNTGW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AP-0107
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AP-0107
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)