Documenti fondamentali
KEYH042EEC34
Key Organics / BIONET
6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
Punto di fusione
>270
Iupac Name
6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-1-2-8(11-5-7)12-4-3-10-6-12/h1-6H,(H,13,14)
InChI
HHWABXGAQNCVFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2F-337S
Melting Point
>270
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-337S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)