Documenti fondamentali
KEY771306063
Key Organics / BIONET
(E)-N-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methylidene]hydroxylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C8H7NO3/c10-9-4-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7/h1-3H,4-5H2
InChI
VQCQPDOAQIMFQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3021
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3021
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)