Documenti fondamentali
KEY466134016
Key Organics / BIONET
4-[bis(1H-pyrrol-2-yl)methyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.3
Numero MDL:
Iupac Name
4-[di(1H-pyrrol-2-yl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14N2O2/c19-16(20)12-7-5-11(6-8-12)15(13-3-1-9-17-13)14-4-2-10-18-14/h1-10,15,17-18H,(H,19,20)
InChI
CMTXNTDFVMNRKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0223
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12R-0223
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)