Documenti fondamentali
KEY466133448
Key Organics / BIONET
1-(2,2-dichloroacetyl)pyrazolidin-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.02
Numero MDL:
Iupac Name
1-(dichloroacetyl)-3-pyrazolidinone
Inchi Code
1S/C5H6Cl2N2O2/c6-4(7)5(11)9-2-1-3(10)8-9/h4H,1-2H2,(H,8,10)
InChI
SIYFLNPSVXWXGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12A-009
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12A-009
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)