Documenti fondamentali
KEY466133097
Key Organics / BIONET
5-{[2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methylidene}-1,3-dimethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.79
Numero MDL:
Iupac Name
5-[2-(4-chlorophenoxy)benzylidene]-1,3-dimethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione
Inchi Code
1S/C19H15ClN2O4/c1-21-17(23)15(18(24)22(2)19(21)25)11-12-5-3-4-6-16(12)26-14-9-7-13(20)8-10-14/h3-11H,1-2H3
InChI
XFUGFPMGSHUQLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-155
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-155
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)