KEY466133077
Key Organics / BIONET
ethyl 2-{4-[4-(4-chlorophenyl)pyrimidin-2-yl]phenoxy}acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl {4-[4-(4-chlorophenyl)-2-pyrimidinyl]phenoxy}acetate
Inchi Code
1S/C20H17ClN2O3/c1-2-25-19(24)13-26-17-9-5-15(6-10-17)20-22-12-11-18(23-20)14-3-7-16(21)8-4-14/h3-12H,2,13H2,1H3
InChI
COZHMRXLUKAICX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-068
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)