Documenti fondamentali
KEY466131858
Key Organics / BIONET
2-(4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.31
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C11H6N2O3S2/c14-8-5-18-11(17)12(8)13-9(15)6-3-1-2-4-7(6)10(13)16/h1-4H,5H2
InChI
GCRBSSLNOAXKCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10L-738
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10L-738
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)