Documenti fondamentali
KEY466131790
Key Organics / BIONET
N-[5-cyano-2-(phenylsulfanyl)phenyl]-4-fluorobenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.4
Numero MDL:
Iupac Name
N-[5-cyano-2-(phenylsulfanyl)phenyl]-4-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C20H13FN2OS/c21-16-9-7-15(8-10-16)20(24)23-18-12-14(13-22)6-11-19(18)25-17-4-2-1-3-5-17/h1-12H,(H,23,24)
InChI
UZJABMWPEVXCBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10K-604S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10K-604S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)