KEY465203368
Key Organics / BIONET
7-(bromomethyl)-9-isopropyl-3,4-dimethyl-2-phenyl-1,6-dioxa-4-azaspiro[4.4]nonane
About This Item
Iupac Name
7-(bromomethyl)-9-isopropyl-3,4-dimethyl-2-phenyl-1,6-dioxa-4-azaspiro[4.4]nonane
Inchi Code
1S/C18H26BrNO2/c1-12(2)16-10-15(11-19)21-18(16)20(4)13(3)17(22-18)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12-13,15-17H,10-11H2,1-4H3
InChI
HGSSIETWJAFVCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3309
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)