KEY465203232
Key Organics / BIONET
2-fluoro-6-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-6-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H7FN2/c12-10-4-3-5-11(9(10)8-13)14-6-1-2-7-14/h1-7H
InChI
NPZSWZGYPPDMFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3335
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3335
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)