Documenti fondamentali
KEY465202613
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(2-sulfanylidene-1,3-thiazinan-3-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.36
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(2-thioxo-1,3-thiazinan-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H15NO2S2/c1-3-12-8(11)7(2)10-5-4-6-14-9(10)13/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI
FRJNQIRGVPTZCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-0575
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-0575
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)