Documenti fondamentali
KEY465202568
Key Organics / BIONET
2-[(2,5-difluorophenyl)carbamoyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(2,5-difluoroanilino)carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F2NO3/c12-5-1-2-8(13)9(3-5)14-10(15)6-4-7(6)11(16)17/h1-3,6-7H,4H2,(H,14,15)(H,16,17)
InChI
QTWGHTBKFVANGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-0200
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-0200
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)