Documenti fondamentali
KEY465201433
Key Organics / BIONET
4-fluoro-N-(propan-2-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.2
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-N-isopropylaniline
Inchi Code
1S/C9H12FN/c1-7(2)11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3
InChI
RMXBOQCXULAXBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AL-0022
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AL-0022
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)