Documenti fondamentali
KEY465201344
Key Organics / BIONET
N'-[(Z)-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylidene]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)butanehydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.47
Numero MDL:
Iupac Name
N'-[(Z)-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylidene]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)butanohydrazide
Inchi Code
1S/C23H24N4O2/c1-27-15-16(19-7-3-4-8-22(19)27)6-5-9-23(28)26-25-14-17-13-24-21-11-10-18(29-2)12-20(17)21/h3-4,7-8,10-15,24H,5-6,9H2,1-2H3,(H,26,28)/b25-14-
InChI
UOCNDAIUYDTDKJ-QFEZKATASA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9W-0822
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9W-0822
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)