Documenti fondamentali
KEY465201272
Key Organics / BIONET
ethyl 4-(4-methoxyphenoxy)-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
SKU del venditore: 9T-0067-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.34
Numero MDL:
SKU del venditore: 9T-0067-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-(4-methoxyphenoxy)-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H17N3O4/c1-4-23-17(21)14-9-18-16-13(10-19-20(16)2)15(14)24-12-7-5-11(22-3)6-8-12/h5-10H,4H2,1-3H3
InChI
XMVCXQYXZTVXCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9T-0067
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9T-0067
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)