Documenti fondamentali
KEY465200607
Key Organics / BIONET
ethyl 3-({[(1Z)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzothiophen-1-ylidene]methyl}amino)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.39
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-{[(Z)-(3-oxo-2-benzothien-1(3H)-ylidene)methyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C18H15NO3S/c1-2-22-17(20)12-6-5-7-13(10-12)19-11-16-14-8-3-4-9-15(14)18(21)23-16/h3-11,19H,2H2,1H3/b16-11-
InChI
ABAWIBMGISYXMO-WJDWOHSUSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9K-007
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9K-007
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)