Documenti fondamentali
KEY465199771
Key Organics / BIONET
2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-chromene-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.33
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-chromene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C17H16N2O3/c1-21-11-7-5-10(6-8-11)15-12(9-18)17(19)22-14-4-2-3-13(20)16(14)15/h5-8,15H,2-4,19H2,1H3
InChI
CQZGQKZADZHJSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8L-712
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8L-712
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)