Documenti fondamentali
KEY465199539
Key Organics / BIONET
6-[(4-methylphenyl)sulfanyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.37
Numero MDL:
Iupac Name
6-[(4-methylphenyl)sulfanyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H10N2OS2/c1-9-2-4-10(5-3-9)18-12-11(8-16)15-6-7-17-13(15)14-12/h2-8H,1H3
InChI
UNIGDMGLJKRXHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8D-078
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8D-078
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)