Documenti fondamentali
KEY465199389
Key Organics / BIONET
N-{[(prop-2-en-1-yl)carbamothioyl]amino}-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.32
Numero MDL:
Iupac Name
N-allyl-2-(1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C12H13N3O3S/c1-2-5-13-12(19)15-14-11(16)8-3-4-9-10(6-8)18-7-17-9/h2-4,6H,1,5,7H2,(H,14,16)(H2,13,15,19)
InChI
SXBAYIGUEDERDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7W-0881
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7W-0881
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)