Documenti fondamentali
KEY465199075
Key Organics / BIONET
N'-[(Z)-(2-chlorophenyl)methylidene]-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.78
Numero MDL:
Iupac Name
N'-[(Z)-(2-chlorophenyl)methylidene]-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C18H14ClN3O/c19-16-9-3-1-7-14(16)13-20-21-18(23)15-8-2-4-10-17(15)22-11-5-6-12-22/h1-13H,(H,21,23)/b20-13-
InChI
ZINHSYVQXVNURW-MOSHPQCFSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7P-376S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7P-376S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)