KEY465197978
Key Organics / BIONET
1,1-dioxo-2H,3H,4H-1??-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl 3-chlorobenzoate
About This Item
Iupac Name
7,7-dioxido-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl 3-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C14H11ClO4S2/c15-10-3-1-2-9(8-10)13(16)19-12-5-7-21(17,18)14-11(12)4-6-20-14/h1-4,6,8,12H,5,7H2
InChI
UJSQIIRWYAKIMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-358S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)