Documenti fondamentali
KEY465197680
Key Organics / BIONET
methyl 2-[4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.48
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-(4-benzhydryl-1-piperazinyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C24H25N3O2/c1-29-24(28)21-13-8-14-25-23(21)27-17-15-26(16-18-27)22(19-9-4-2-5-10-19)20-11-6-3-7-12-20/h2-14,22H,15-18H2,1H3
InChI
SAUAKOQOAKHRGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6G-471S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6G-471S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)