Documenti fondamentali
KEY465197663
Key Organics / BIONET
2-[(4-chlorophenyl)(cyano)methyl]benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.7
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(4-chlorophenyl)(cyano)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H9ClN2/c16-13-7-5-11(6-8-13)15(10-18)14-4-2-1-3-12(14)9-17/h1-8,15H
InChI
NLYDHCDZKHWMOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6G-033
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6G-033
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)