Documenti fondamentali
KEY465196982
Key Organics / BIONET
ethyl N-[(Z)-[2-(3-chlorophenyl)hydrazin-1-ylidene](cyano)carbonyl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.7
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl (2Z)-2-[(3-chlorophenyl)hydrazono]-2-cyanoethanoylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H11ClN4O3/c1-2-20-12(19)15-11(18)10(7-14)17-16-9-5-3-4-8(13)6-9/h3-6,16H,2H2,1H3,(H,15,18,19)/b17-10-
InChI
SQHROYQWWZYWAP-YVLHZVERSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5K-916
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5K-916
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)