Documenti fondamentali
KEY465194382
Key Organics / BIONET
methyl (4Z)-4-[(dimethylamino)methylidene]-2-methyl-5-oxo-1-(2-phenylethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.38
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (4Z)-4-[(dimethylamino)methylene]-2-methyl-5-oxo-1-(2-phenylethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H22N2O3/c1-13-16(18(22)23-4)15(12-19(2)3)17(21)20(13)11-10-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3/b15-12-
InChI
BMJJWGHNWNIFAV-QINSGFPZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2R-0846
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2R-0846
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)