Documenti fondamentali
KEY458250935
Key Organics / BIONET
N-ethyl-5-{1-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-1H-pyrazole-1-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.31
Numero MDL:
Iupac Name
N-ethyl-5-{1-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-1H-pyrazole-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C15H16F3N3O2/c1-3-19-14(22)21-13(7-8-20-21)10(2)23-12-6-4-5-11(9-12)15(16,17)18/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,19,22)
InChI
ZWKAWSNEOQTQHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10C-027
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10C-027
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)