Documenti fondamentali
KEY444790356
Key Organics / BIONET
(2R,3R)-2,3-dihydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.23
Numero MDL:
Iupac Name
(2R,3R)-2,3-dihydroxy-4-((2-methoxyphenyl)amino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO6/c1-18-7-5-3-2-4-6(7)12-10(15)8(13)9(14)11(16)17/h2-5,8-9,13-14H,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t8-,9-/m1/s1
InChI
QHYRRCJBXXMTAX-RKDXNWHRSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4890
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4890
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)