Documenti fondamentali
KEY428742067
Key Organics / BIONET
2-chloro-N-(4-chlorophenyl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.08
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(4-chlorophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO/c1-6(10)9(13)12-8-4-2-7(11)3-5-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)
InChI
LARDKNUATHUMFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-8586
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-8586
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)