KEY428412427
Key Organics / BIONET
(4-benzylphenyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(4-benzylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H14O/c15-11-14-8-6-13(7-9-14)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11H2
InChI
MHZOFWFRCQRXIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4832
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4832
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)