KEY428412403
Key Organics / BIONET
3-cyano-2,6-difluorobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-5-2-1-4(3-11)7(10)6(5)8(12)13/h1-2H,(H,12,13)
InChI
OJCKPWOBQFQMAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4344
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4344
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)