Documenti fondamentali
KEY428412246
Key Organics / BIONET
potassium [3-(benzyloxy)-4-cyanophenyl]trifluoroboranuide
About This Item
Peso molecolare:
315.14
Numero MDL:
Iupac Name
potassium (3-(benzyloxy)-4-cyanophenyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C14H10BF3NO.K/c16-15(17,18)13-7-6-12(9-19)14(8-13)20-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-8H,10H2;/q-1;+1
InChI
XBALUMISACYCMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-3001
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-3001
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)