Documenti fondamentali
KEY424062562
Key Organics / BIONET
2-(2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Iupac Name
(2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c12-11(7-10(13)14)5-8-3-1-2-4-9(8)6-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)
InChI
BUBBNTKAGQQNKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4781
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4781
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)