Documenti fondamentali
KEY424062516
Key Organics / BIONET
1-(4-chloro-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-4(11)5-2-7(10)6(9)3-8(5)12/h2-3,12H,1H3
InChI
NEWKAXPVJZLECS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4040
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4040
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)