KEY415137666
Key Organics / BIONET
4-methylcyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-methyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2,7H,3-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI
OYOQOLNBTPTFEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4738
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4738
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)