Documenti fondamentali
KEY415137605
Key Organics / BIONET
[(2-ethylhexyl)oxy]benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.33
Numero MDL:
Iupac Name
[(2-ethylhexyl)oxy]benzene
Inchi Code
1S/C14H22O/c1-3-5-9-13(4-2)12-15-14-10-7-6-8-11-14/h6-8,10-11,13H,3-5,9,12H2,1-2H3
InChI
GNHHTMCCZGLPPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2847
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2847
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)