Documenti fondamentali
KEY415137549
Key Organics / BIONET
(9H-fluoren-9-yl)methyl N-[(2S)-4-(methylsulfanyl)-1-oxobutan-2-yl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.46
Numero MDL:
Punto di fusione
115
Iupac Name
(9H-fluoren-9-yl)methyl (S)-(4-(methylthio)-1-oxobutan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C20H21NO3S/c1-25-11-10-14(12-22)21-20(23)24-13-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,12,14,19H,10-11,13H2,1H3,(H,21,23)/t14-/m0/s1
InChI
XCABZTKGNAMBJK-AWEZNQCLSA-N
Temperatura di conservazione
Store under inert gas at -18C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AK-0701
Melting Point
115
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AK-0701
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)