KEY370561060
Key Organics / BIONET
(6-phenylpyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
6-phenyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H10BNO2/c14-12(15)10-6-7-11(13-8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI
XSQUPVXOENTCJV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-2016
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-2016
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)