Documenti fondamentali
KEY366276635
Key Organics / BIONET
1-({1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}methyl)piperidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.3
Numero MDL:
Punto di fusione
142 - 143
Iupac Name
3-(1-piperidinylmethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C13H17N3/c1-2-7-16(8-3-1)10-11-9-15-13-12(11)5-4-6-14-13/h4-6,9H,1-3,7-8,10H2,(H,14,15)
InChI
MGPOWJRFLZBWAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CG-0215
Melting Point
142 - 143
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0215
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)