KEY329173256
Key Organics / BIONET
ethyl 5-cyano-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylate
About This Item
Punto di fusione
216 - 218
Iupac Name
ethyl 5-cyano-2-hydroxy-6-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-3-15-10(14)8-4-7(5-11)6(2)12-9(8)13/h4H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
IOFDGVXYARBFOQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CA-0862
Melting Point
216 - 218
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CA-0862
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)