Documenti fondamentali
KEY309658646
Key Organics / BIONET
4-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]morpholine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
SKU del venditore: SS-4189-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.37
Numero MDL:
SKU del venditore: SS-4189-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-morpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H19NO5/c22-19(23)18-11-21(9-10-25-18)20(24)26-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17-18H,9-12H2,(H,22,23)
InChI
TUZVFPRISNDQLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4189
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4189
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)