Documenti fondamentali
KEY267019869
Key Organics / BIONET
3,8-dibromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.94
Numero MDL:
Punto di fusione
195 - 198
Iupac Name
3,8-dibromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H3Br2N3/c9-6-1-5(2-11)4-13-7(10)3-12-8(6)13/h1,3-4H
InChI
XHYHJZWIYPCQEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0757
Melting Point
195 - 198
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0757
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)