Documenti fondamentali
KEY267019731
Key Organics / BIONET
N-(3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl)methanesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.26
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO3S/c1-6(2,5-8)4-7-11(3,9)10/h7-8H,4-5H2,1-3H3
InChI
HOYGFODWEPYYHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3940
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3940
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)