Documenti fondamentali
KEY245858981
Key Organics / BIONET
2-iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.02
Numero MDL:
Punto di fusione
102 - 104
Iupac Name
2-iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4F3IN2O2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(12)5(2-3)13(14)15/h1-2H,12H2
InChI
XVVSZOLVVQYKIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MD-0030
Melting Point
102 - 104
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0030
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)