Documenti fondamentali
KEY241404777
Key Organics / BIONET
4-bromo-6-chloro-3-phenylpyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.53
Numero MDL:
Punto di fusione
84 - 86
Iupac Name
4-bromo-6-chloro-3-phenylpyridazine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-8-6-9(12)13-14-10(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI
UCPHOSBKNXETOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0705
Melting Point
84 - 86
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0705
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)