Documenti fondamentali
KEY240887320
Key Organics / BIONET
4-[(dibenzylamino)methyl]piperidin-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.44
Numero MDL:
Punto di fusione
132 - 140
Iupac Name
4-[(dibenzylamino)methyl]-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C20H26N2O/c23-20(11-13-21-14-12-20)17-22(15-18-7-3-1-4-8-18)16-19-9-5-2-6-10-19/h1-10,21,23H,11-17H2
InChI
PIPXDBRSAWZSQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LD-0712
Melting Point
132 - 140
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LD-0712
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)