Documenti fondamentali
KEY240035491
Key Organics / BIONET
3-iodo-2-methoxypyridin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.04
Numero MDL:
Punto di fusione
68 - 69
Iupac Name
3-iodo-2-methoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7IN2O/c1-10-6-5(7)4(8)2-3-9-6/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI
ZTZOSAQQMYQVRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KD-0216
Melting Point
68 - 69
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KD-0216
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)