KEY184992024
Key Organics / BIONET
N-methyl-N-(4-nitrophenyl)acetamide
About This Item
Punto di fusione
153 - 154
Iupac Name
N-methyl-N-(4-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c1-7(12)10(2)8-3-5-9(6-4-8)11(13)14/h3-6H,1-2H3
InChI
DKZFYTVXALXRSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Y-0609
Melting Point
153 - 154
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Y-0609
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)