Documenti fondamentali
KEY184992019
Key Organics / BIONET
tert-butyl 4-[3-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]piperazine-1-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
298,30 €
1 G
446,80 €
2 G
842,80 €
SKU del venditore: LC-0733-500MG
298,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
298,30 €
1 G
446,80 €
2 G
842,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.39
Numero MDL:
SKU del venditore: LC-0733-500MG
298,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
146 - 148
Iupac Name
tert-butyl 4-[3-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H23N3O6/c1-17(2,3)26-16(22)19-9-7-18(8-10-19)12-5-6-14(20(23)24)13(11-12)15(21)25-4/h5-6,11H,7-10H2,1-4H3
InChI
IEIYBNLJOYSSGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LC-0733
Melting Point
146 - 148
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LC-0733
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)